2-Cyanobenzamide ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0431-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC0431-1G
2-Cyanobenzamide ≥96.0% (sur base azote total)
2-Cyanobenzamide
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014797
Numéro CAS: 17174-98-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/54/28937454.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité