4-Cyanobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25600.03 B25600.06
B25600.03EA 57.5 EUR InStock
B25600.03 B25600.06
4-Cyanobenzamide ≥97%
4-Cyanobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 3034-34-2 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Melting Point: 225-228° MDL No.: MFCD00017133
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017133
Numéro CAS: 3034-34-2
EINECS: 221-223-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité