4-Cyanobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1594-5GEA 200 EUR InStock
TCIAC1594-5G TCIAC1594-1G
4-Cyanobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
4-Cyanobenzamide
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017133
Numéro CAS: 3034-34-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/12/28938812.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité