Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenylthiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

P0233-5G P0233-25G
TCIAP0233-5GEA 158 EUR InStock
TCIAP0233-5G TCIAP0233-25G
N-Phenylthiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Phenylthiobenzamide


Formule: C₁₃H₁₁NS
MW: 213,2981 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022147
Numéro CAS: 636-04-4
EINECS: 211-248-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c58b5dcdd810c7a165deefdb87e896b4c9e41e7&vid=1c58b5dcdd810c7a165deefdb87e896b4c9e41e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité