4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2456-1G C2456-5G
TCIAC2456-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2456-1G TCIAC2456-5G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
Numéro MDL: MFCD03411549
Numéro CAS: 843663-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8397839cb6844fd24073efeabcdeb87b89951157&vid=8397839cb6844fd24073efeabcdeb87b89951157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité