Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate

Synonyms: Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate

034850-1G 034850-5G
FLUO034850-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034850-1G FLUO034850-5G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate


Formule: C₈H₆FIO₂
MW: 280,0349 g/mol
Numéro MDL: MFCD06203930
Numéro CAS: 625471-27-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité