Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate

Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate

034842-1G 034842-5G
FLUO034842-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034842-1G FLUO034842-5G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate


Formule: C₈H₆FIO₂
MW: 280,0349 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800728
Numéro CAS: 1027513-46-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité