4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54516.MD H54516.03
H54516.MDEA 74.7 EUR InStock
H54516.MD H54516.03
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 406233-31-6 Molecular Formula: C6H5FN2O4S Formula Weight: 220.18 MDL No.: MFCD08703185
Formule: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703185
Numéro CAS: 406233-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité