Sulphaethoxypyridazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
02743-50MGEA 374 EUR InStock
02743-50MG
Sulphaethoxypyridazine, Supelco®
Sulphaethoxypyridazine
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00869228
Numéro CAS: 963-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité