Sulphamethoxypyridazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16998150EA 91.2 EUR InStock
EHERC16998150
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité