Sulphamethoxypyridazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46858-250MG-REA 54.8 EUR InStock
46858-250MG-R
Sulphamethoxypyridazine, Supelco®
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité