Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAS0591-25GEA 139 EUR InStock
TCIAS0591-25G TCIAS0591-5G
Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
Merck Index: 14,08919
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/02/28994202.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité