Sulphaquinoxaline
Fournisseur: Molekula
MOLE63005018-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE63005018-250MG
Sulphaquinoxaline
Sulphaquinoxaline
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₂S
MW: 300,3357 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055406
Numéro CAS: 59-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité