1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBRH00770EAEA 0 EUR InStock
MAYBRH00770EA MAYBRH00770DA MAYBRH00770.50
1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₇NO₄S
MW: 201,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047803
Numéro CAS: 2976-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité