1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11706.03 L11706.06
L11706.03EA 58.9 EUR InStock
L11706.03 L11706.06
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene 96%
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Purity: 96% CAS No.: 3395-03-7 Molecular Formula: C8H8N2O6 Formula Weight: 228.16 Melting Point: 131-134° Beilstein Reference: 2055812 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00082695
Formule: C₈H₈N₂O₆
MW: 228,16 g/mol
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082695
Numéro CAS: 3395-03-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité