N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55666.MDEA 53.1 EUR InStock
H55666.MD H55666.03
N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025023
Numéro CAS: 5183-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité