N-Methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0157-25G M0157-500G
TCIAM0157-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0157-25G TCIAM0157-500G
N-Methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par GC)
N-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025023
Numéro CAS: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b9f1e29f194673d91f74ab6f049099ede5aa2b5&vid=8b9f1e29f194673d91f74ab6f049099ede5aa2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité