3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25773.06EA 361 EUR InStock
H25773.06 H25773.14 H25773.03
3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₆
MW: 225,95 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060935
Numéro CAS: 28249-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité