Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12098.03EA 49.2 EUR InStock
L12098.03 L12098.06
Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₄
MW: 339,98 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082715
Numéro CAS: 715-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité