Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00703DA TL00703EA
MAYBTL00703DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00703DA MAYBTL00703EA
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00205141
Numéro CAS: 56525-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité