4-Chloro-3-(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33536.03EA 73.4 EUR InStock
H33536.03 H33536.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NS
MW: 239,65 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757541
Numéro CAS: 1315339-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité