Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22695.06 B22695.14
B22695.06EA 59 EUR InStock
B22695.06 B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 3556-83-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5295 Melting Point: 47-50° Boiling Point: 119-120°/1mm Beilstein Reference: 1948339 MDL No.: MFCD00082710
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 119…120 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082710
Numéro CAS: 3556-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité