Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1427-25G M1427-5G
TCIAM1427-25GEA 207 EUR InStock
TCIAM1427-25G TCIAM1427-5G
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00082710
Numéro CAS: 3556-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66138b1b675ac6831d2d4821b7bf51e6efbd8f0f&vid=66138b1b675ac6831d2d4821b7bf51e6efbd8f0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité