2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15606.03 L15606.06
L15606.03EA 32.7 EUR InStock
L15606.03 L15606.06
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 304-91-6 Molecular Formula: C7H5IO3 Formula Weight: 264.02 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1939973
Formule: C₇H₅IO₃
Point de fusion: ∼ 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité