2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0073-10GEA 607 EUR InStock
TCIAI0073-10G
2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Iodosobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/61/28971861.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité