Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33853.03EA 71.1 EUR InStock
H33853.03 H33853.06
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198129
Numéro CAS: 103440-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité