Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
H28734.14 H28734.06
H28734.14EA 157 EUR InStock
H28734.14 H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 90347-66-3 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Refractive Index: 1.5975
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230583
Numéro CAS: 90347-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité