Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0601-25GEA 263 EUR InStock
TCIAI0601-25G TCIAI0601-5G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD02683863
Numéro CAS: 5471-81-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/96/28972496.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité