5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34056.03 H34056.06
H34056.03EA 40.6 EUR InStock
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 6973-09-7 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 163-164° MDL No.: MFCD06681071
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Point de fusion: 163…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06681071
Numéro CAS: 6973-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité