Phenolphthalin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) indicateur redox
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0095-500GEA 388 EUR InStock
TCIAP0095-500G TCIAP0095-25G
Phenolphthalin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) indicateur redox
Phenolphthalin
Formule: C₂₀H₁₆O₄
MW: 320,3387 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036135
Numéro CAS: 81-90-3
Merck Index: 14,07244
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/28990791.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Copper ion and turn Red purple by adding Hydrogen peroxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité