3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14 H26872.06
H26872.14EA 400 EUR InStock
H26872.14 H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4198-90-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 123-127° MDL No.: MFCD00221716
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité