3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
D2790-1G D2790-5G
TCIAD2790-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2790-1G TCIAD2790-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&vid=7ad7a3fd8bc67fdc6160cba0bfe5391f1198f1cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité