3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51793.03EA 295 EUR InStock
H51793.03 H51793.MD
3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%
3,4-Dimethylthiobenzamide
Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738326
Numéro CAS: 58952-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité