Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Synonyms: Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
006796-5G 006796-25G
FLUO006796-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006796-5G FLUO006796-25G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052317
Numéro CAS: 26107-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité