5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50142.MDEA 63.1 EUR InStock
H50142.MD H50142.03
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Formule: C₉H₁₁IN₂O
MW: 290,11 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039866
Numéro CAS: 470463-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité