3-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid, 3-Benzyloxybenzeneboronic acid
B3056-25G B3056-5G
TCIAB3056-25GEA 225 EUR InStock
TCIAB3056-25G TCIAB3056-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093063
Numéro CAS: 156682-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b6cc07da148fd0ba2c888f9eefe38b8da2b882&vid=12b6cc07da148fd0ba2c888f9eefe38b8da2b882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité