4-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2145-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB2145-1G TCIAB2145-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075705
Numéro CAS: 146631-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité