Methyl-4-benzyloxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2180-25G M2180-5G
TCIAM2180-25GEA 475 EUR InStock
TCIAM2180-25G TCIAM2180-5G
Methyl-4-benzyloxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-benzyloxybenzoate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017613
Numéro CAS: 32122-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1256252024ed487fb180cd3587ae514a935a49&vid=7e1256252024ed487fb180cd3587ae514a935a49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité