4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Synonyms: 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)-2-fluorophenyl)boronic acid
016103-1G 016103-5G
FLUO016103-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016103-1G FLUO016103-5G
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093064
Numéro CAS: 166744-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité