Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid

Synonyms: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid

033086-1G 033086-5G
FLUO033086-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033086-1G FLUO033086-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid


Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00994627
Numéro CAS: 133057-83-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité