2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Synonyms: (2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid, 2-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
016102-1G 016102-5G
FLUO016102-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016102-1G FLUO016102-5G
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,0420 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788403
Numéro CAS: 779331-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité