2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54814.03EA 541 EUR InStock
H54814.03 H54814.MD
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₀BNO₃
MW: 285,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18383956
Numéro CAS: 1201644-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité