5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54386.MD H54386.03 H54386.06
H54386.MDEA 47.5 EUR InStock
H54386.MD H54386.03 H54386.06
5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-8-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 10522-47-1 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD04966996
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Numéro MDL: MFCD04966996
Numéro CAS: 10522-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité