Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54769.03EA 597 EUR InStock
H54769.03 H54769.MD
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline


Formule: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,08 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Numéro MDL: MFCD12761249
Numéro CAS: 1185310-49-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité