3-(Cyclooctylamino)propionitrile
018482-1G 018482-5G
FLUO018482-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018482-1G FLUO018482-5G
3-(Cyclooctylamino)propionitrile
3-(Cyclooctylamino)propionitrile
Formule: C₁₁H₂₀N₂
Numéro MDL: MFCD00060288
Numéro CAS: 206559-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité