Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
009166-1G 009166-5G
FLUO009166-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009166-1G FLUO009166-5G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MW: 430,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191356
Numéro CAS: 66003-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité