Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2253-1G D2253-5G D2253-25G
TCIAD2253-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD2253-1G TCIAD2253-5G TCIAD2253-25G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MW: 430,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191356
Numéro CAS: 66003-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b5731ad65cf9da9c001537c274c94903ea34fd7&vid=5b5731ad65cf9da9c001537c274c94903ea34fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité