4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
I0739-1G I0739-5G
TCIAI0739-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAI0739-1G TCIAI0739-5G
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663891
Numéro CAS: 685103-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe24443c6999ab41256bdae4b475793c770ebb02&vid=fe24443c6999ab41256bdae4b475793c770ebb02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité