4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52648.03EA 47.7 EUR InStock
H52648.03 H52648.06
4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
4-Pyridineboronic acid hydrochloride
Formule: C₅H₇BClNO₂
MW: 159,38 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Numéro MDL: MFCD06201888
Numéro CAS: 913835-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité