6-Methoxynicotinonitrile
Synonyms: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
017226-1G 017226-5G
FLUO017226-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017226-1G FLUO017226-5G
6-Methoxynicotinonitrile
6-Methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084981
Numéro CAS: 15871-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité